Imprimer
Cuivre (II) oxyde ≥97.5%, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
84148.180EA 90.4 EUR
84148.180 84148.260
Cuivre (II) oxyde ≥97.5%, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %