Imprimer
Savon pour les mains, SURE®
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100938652 100895639
115-2955EA 45.2 EUR
115-2955 115-2954
Savon pour les mains, SURE®
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
Savon pour les mains doux et efficace avec un parfum 100% naturel. Nettoie les mains en les laissant hygiéniquement fraîches.
  • Sans parabènes ni autres conservateurs.
  • Contient des actifs végétaux provenant de sources renouvelables
  • Décomposé par des processus naturels
  • Aucune classification de danger pour l'environnement, aucun avertissement de sécurité pour le produit ou l'utilisateur
  • Parfum 100% naturel avec un parfum rafraîchissant de citron
  • Compatibilité avec la peau testée (Patch test)
SURE® est une gamme complète de produits de nettoyage à base de plantes, conçus pour fournir des résultats professionnels supérieurs tout en étant sûrs pour les personnes et respectueux de l'environnement.
Grâce à des ingrédients écologiques issus de ressources renouvelables, les produits SURE® répondent aux exigences quotidiennes des cuisines, des installations et des soins personnels.
Certifications: OECD 301B. Certification Cradle to cradle au niveau or.
Informations de commande: La cartouche de 1,3 L convient au distributeur Diversey IntelliCare (manuel/hybride).
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904