Imprimer
Nettoyant désinfectant, SURE®
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100892312
DIVY100892312EA 167 EUR
DIVY100892312
Nettoyant désinfectant, SURE®
Produits nettoyants Désinfectants
Nettoyant désinfectant concentré pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces, adapté à un usage régulier.
  • Efficace dans toutes les conditions d'eau
  • Très efficace contre une large gamme de micro-organismes, activités bactéricides et levuricides
  • Contient des ingrédients d'origine végétale provenant de sources renouvelables
  • Pas de classification de danger pour l'environnement, pas d'avertissement de sécurité relatif au produit utilisé par l'utilisateur
Le nettoyant-désinfectant SURE® fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage à base de plantes, 100 % biodégradables, qui permettent d'obtenir des résultats de nettoyage professionnels, tout en étant sans danger pour les personnes et respectueux de l'environnement. Les produits de nettoyage naturels SURE® offrent sécurité et durabilité sans compromettre la performance.
- Décomposition naturelle.
- Bouteilles/canettes recyclables.
Certifications: OECD 301B. Certification Cradle to cradle au niveau or.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.