Imprimer
Savon désinfectant pour les mains, SURE®
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100898054 101100797 101106601
DIVY100898054EA 64.1 EUR
DIVY100898054 DIVY101100797 DIVY101106601
Savon désinfectant pour les mains, SURE®
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
Nettoie et désinfecte les mains en une seule étape facile. À base d'acide lactique, un ingrédient biologique issu de sources naturelles qui inhibe la croissance des micro-organismes, notamment les bactéries, les levures et certains virus.
  • Contains plant based ingredients from renewable sources
  • Decomposed by natural processes
  • Passes EN test standards: EN 1499, EN 13727 and EN13624 (yeast only), EN 1276, EN 1650 EN14476 (Influenza A/H1N1) similar to the SARS-CoV-2 virus
  • Passes the latest BPR test requirements for hand disinfection
  • Triclosan- and paraben-free
  • No dyes
  • Proven to not taint food
  • Extensively proven skin mildness (ROAT, TEWL and Patch tests)
  • No environmental hazard classifications, and no safety warnings for users
SURE est une gamme de produits de nettoyage 100% biodégradables* conçue à base de plantes pour fournir des résultats professionnels excellents dans le respect des personnes et de l'environnement.
With environmentally-friendly ingredients from renewable resources, SURE® products meet the daily requirements for kitchens, facilities, and personal care.
Certifications: Conforme au test OECD 301B. Certification Cradle to Cradle au niveau Gold.
Informations de commande: Cartouche de 1,3 L, adaptée au distributeur Diversey IntelliCare (manuel/hybride). La cartouche de 800 ml convient au distributeur Diversey Soft Care Line.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.