Imprimer
Rouleaux de stérilisation à soufflets, Stericlin®
Fournisseur: VP Medical Packaging
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3FKSS230216 3FKSS230218 3FKSS230212 3FKSS230204 3FKSS230210 3FKSS230206 3FKSS230214
129-1287EA 232 EUR
129-1287 129-1288 129-1285 129-1282 129-1284 129-1283 129-1286
Rouleaux de stérilisation à soufflets, Stericlin®
Sachets Poches de stérilisation
Ces rouleaux de stérilisation semi-transparents en papier 70 g/m² robuste et résistant sont une solution universelle de conditionnement.
  • Protection efficace contre les germes et bactéries
  • Prise en charge de la transmission de l'air, de la vapeur ou des gaz de stérilisation
  • Trois indicateurs de stérilisation STEAM, EO et FORM sont imprimés en dehors de l'espace remplissage
Pour les applications de stérilisation de la quasi-totalité des instruments et jeux de poids léger et moyen.
Certifications: DIN EN ISO 11607 et DIN 868-5.