Imprimer
Élingue en sangle de nylon, Protecta®, DBI-SALA®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DBI-SALA®
CPSDAM450/100EA 0 EUR
CPSDAM450/100
Élingue en sangle de nylon, Protecta®, DBI-SALA®
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Les élingues en sangle polyester sont fabriquées à partir de matériaux de première qualité garantissant une résistance et une durabilité élevées. Elles peuvent être utilisées comme solution d'ancrage temporaire polyvalente.
  • Durable et polyvalente
  • Quatre coutures de sécurité
  • Couleur visible, facile à repérer sur le site
Certifications: EN 795, classe B