Nano-Lok™ est compact et ergonomique pour une facilité d'utilisation, et est idéal en tant que connexion directe à la plupart des harnais. Ne pesant que 725 g, il passe pratiquement inaperçu lorsqu'il est porté. Il peut être utilisé pour remplacer une longe. Il se verrouille rapidement et arrête une chute en quelques centimètres, offrant ainsi une meilleure protection à faible hauteur.
- Connecteur de harnais à une jambe
- Boucle d'ancrage pivotante
- Boîtier résistant aux chocs
- Compatible avec une connexion pour l'épaule ou le pied
- Absorbeur d'énergie/indicateur d'impact
- Ligne de sécurité rétractable de 2m
- Connecteur double en aluminium et mousqueton de 57mm
- Configuration de l'attache à 100%
Compatible avec les connexions au niveau des épaules et des pieds et disponible dans de nombreuses configurations, avec une capacité de 141 kg, Nano-Lok™ offre une polyvalence pour de nombreuses applications. De plus, la tension est toujours maintenue sur la ligne de sécurité pour réduire les traînées, les accrochages et les chutes. Idéal pour une connexion directe à la plupart des harnais.
La barrière (1630kg) réduit les risques de désengagement accidentel (roll-out) pour plus de sécurité.
Certifications: EN 360