Imprimer
Balance de paillasse multifonctionnelle montée sur colonne, pour applications industrielles standard, Defender 5000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30444793 30444791 30444792 30444794 30444795 30444796 30444797 30444798 30444799 30444800 30444801 30444802 30444803 30461436 30461437 30461568 30461569 30461570 30461571 30461572 30461573 30461574 30461575 30461576 30461577 30461578 30471130 30471131 30471132 30471133 30471134 30471135 30471136 30471137 30471158 30471159 30471160 30471161 30471162 30471163 30471164 30471165
OHAU30444793EA 1610 EUR
OHAU30444793 OHAU30444791 OHAU30444792 OHAU30444794 OHAU30444795 OHAU30444796 OHAU30444797 OHAU30444798 OHAU30444799 OHAU30444800 OHAU30444801 OHAU30444802 OHAU30444803 OHAU30461436 OHAU30461437 OHAU30461568 OHAU30461569 OHAU30461570 OHAU30461571 OHAU30461572 OHAU30461573 OHAU30461574 OHAU30461575 OHAU30461576 OHAU30461577 OHAU30461578 OHAU30471130 OHAU30471131 OHAU30471132 OHAU30471133 OHAU30471134 OHAU30471135 OHAU30471136 OHAU30471137 OHAU30471158 OHAU30471159 OHAU30471160 OHAU30471161 OHAU30471162 OHAU30471163 OHAU30471164 OHAU30471165
Balance de paillasse multifonctionnelle montée sur colonne, pour applications industrielles standard, Defender 5000
Balances
Les balances de table multifonctions de la série Defender 5000 sont idéales pour de nombreuses applications, notamment la production, l'emballage, l'inventaire et l'expédition. Construites de manière durable pour résister aux environnements difficiles et équipées d'une plate-forme en acier inoxydable, d'un cadre en acier inoxydable et d'une cellule de charge en acier inoxydable (modèles à plage unique) ou en aluminium (modèles à double plage).
  • Grand écran rétroéclairé et clavier alphanumérique avec touches de fonction
  • L'indicateur guide l'utilisateur avec des invites à l'écran
  • Plusieurs modes d'application et une grande capacité de stockage pour une plus grande flexibilité
  • Plusieurs options de connectivité pour un transfert et un stockage de données pratiques
Équipé de fonctionnalités avancées telles qu'une sortie d'impression à configurabilité maximale, une sortie de données GMP/GLP, une gestion de bibliothèque/utilisateur et de multiples options de connectivité, le Defender 5000 est conçu pour simplifier les applications industrielles et commerciales exigeantes.
La série propose des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 articles et 1 000 profils utilisateur qui peuvent être téléchargés/téléchargés pour une configuration facile (avec carte SD). Également équipé d'une capacité de sortie GLP/GMP avec heure/date pour la traçabilité des résultats.
Les résultats de pesée peuvent également être stockés au format Alibi ou standard, répondant ainsi à tous vos besoins de stockage de données. Sortie de données via RS232 intégré ou interfaces supplémentaires en option, notamment un deuxième périphérique RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WiFi, sortie analogique ou E/S discrètes avec relais, l'indicateur Defender 5000 peut également être utilisé pour des systèmes comprenant des automates programmables.
Les résultats peuvent être lus facilement sur le grand écran matriciel transflectif du Defender 5000, même en plein soleil. L'interface SmarText 3.0 vous guidera à travers toutes les fonctionnalités avancées du Defender 5000. Avec cinq touches programmables, SmartText 3.0 rend une balance avancée très simple à utiliser et réduit le temps de formation des opérateurs.
Avec les applications les plus courantes, notamment le pesage en pourcentage, le comptage de pièces avec optimisation APW, le contrôle de poids ou le comptage de contrôle et le pesage dynamique ou le maintien de l'affichage, le Defender 5000 répond aux besoins de pesage et de mesure de pratiquement toutes les applications industrielles ou processus de fabrication. De nombreux modes d'application éliminent le besoin de calculs manuels longs et compliqués. GMP/GLP avec heure/date permet la traçabilité des résultats.
Certifications: Répond aux homologations de type OIML/EC.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant