Ce compteur de cellules utilise un traitement d'image en ligne avec un algorithme évolutif automatiquement par le cloud.
- Résultats rapides et précis: Tient dans la paume de la main
- Comptage de cellules en moins de trois secondes
- Réseau de neurones profonds sophistiqué pour la détection de cellules avec une précision optimale - Lorsque le bleu Trypan est ajouté, le système détecte la viabilité des cellules
Connexion à un ordinateur ou à une tablette Windows® 10 via l'application Cytosmart Cloud. Placez la cellule de comptage sur la platine, concentrez-vous sur les cellules et appuyez sur la fonction de comptage.
The simplicity of the device allows anyone working in the lab to easily count cells without the need for extensive training. This system utilises a reusable counting chamber which is included, or a customer supplied haemocytometer.
Certifications: Marquage CE. usTUV, certifié CSA.
Informations de commande: Inclut une cellule de comptage réutilisable.