Imprimer
Douches corporelles avec rinçage des yeux/du visage, modulaires, murales
Fournisseur: BROEN-LAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17552009 17555009 17535009
118-0552EA 2580 EUR
118-0552 BROE17555009 BROE17535009
Douches corporelles avec rinçage des yeux/du visage, modulaires, murales
Matériel de premiers secours Douches
Douche oculaire, montage mural en laiton avec revêtement BROEN- LAB résistant aux produits chimiques.
  • Des solutions professionnelles pour la sécurité des employés
  • Facile à monter
  • Conception et matériau anti-calcaire
  • Fonctionnalité améliorée avec une longue durée de vie
  • Disponible avec ou sans cuvette
Avec FLOWFIX intégré pour la régulation du débit d'eau (14 L/min) et cuvette en acier inoxydable pour le lavage des yeux.
Pression de fonctionnement minimale : 1,5 bar.
Certifications: EN 15154 (parties 1, 3)