Imprimer
Douches corporelles
Fournisseur: BROEN-LAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17581009 17582009 17580009 17587409
BROE17581009EA 914 EUR
BROE17581009 BROE17582009 118-0551 BROE17587409
Douches corporelles
Matériel de premiers secours Douches
Douche corporelle pour canalisations apparente avec tête auto-drainante En laiton avec revêtement BROEN- LAB résistant aux produits chimiques.
  • Des solutions professionnelles pour la sécurité des employés
  • Facile à monter
  • Conception et matériau anti-calcaire
  • Fonctionnalité améliorée avec une longue durée de vie
  • Bride murale solide avec 6 trous pour les modèles muraux avec canalisation apparente
Pression de fonctionnement minimale : 1 bar
Certifications: EN 15154-1
Informations de commande: Les supports muraux pour le montage doivent être commandés séparément.