Imprimer
VWR® pHenomenal® IDP pH Electrodes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
662-2297EA 357 EUR
662-2297 662-2296 662-2298
VWR® pHenomenal® IDP pH Electrodes
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes de pH/de température IDP (sonde numérique intelligente) peuvent être utilisées avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 H et MD 8000 L.
  • Les données d'étalonnage (numéro de série, état de l'étalonnage) sont stockées dans l'électrode/la sonde en elle-même, puis transmises au multimètre et affichées sur celui-ci
  • Fiabilité et précision éprouvées
  • Résultats de mesure précis grâce au traitement direct du signal dans le capteur et à la transmission numérique des valeurs
  • Tous les paramètres sont facilement mesurés avec des longueurs de câble jusqu'à 100 mètres
  • Connecteur universel identique pour toutes les électrodes et sondes
Sonde de température : NTC 30 kOhm
Les électrodes peuvent fournir les données suivantes, présentées sur l'écran de l'appareil de mesure numérique :
- Nom du modèle
- Numéro de série
- État de l'étalonnage (+++, ++, +, –, vide)
- L'historique d'étalonnage comprend les 10 derniers étalonnages, y compris les tampons utilisés, les valeurs en mV, etc.
Informations de livraison: Includes digital pH electrode only.