Imprimer
Herasafe™ 2030i Postes de sécurité biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17550 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Postes de sécurité biologique
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Les postes de sécurité biologique HeraSafe 2030i offrent un vaste espace de travail intérieur en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion pour intégrer des instruments et des dispositifs d'optimisation de processus, notamment des bras robotiques.
  • Contrôle d'accès par mot de passe
  • Lampes LED intérieures
  • Journaux des événements et des messages d'alerte
  • Ports intelligents standard
  • Accoudoirs rembourrés
  • Intensité de lampe UV germicide à réglage automatique
Dotées de fonctionnalités de sécurité d'autosurveillance intelligente, d'une interface graphique à écran tactile et d'une connectivité intégrée pour préserver les données de performances importantes. Le châssis électronique avec ouverture à charnière complète facilite l'accès aux alimentations et équipements et simplifie le nettoyage et la désinfection.
Le système de vérification du débit d'air numérique valide la protection en surveillant les vélocités du débit d'air avec des capteurs indépendants de la pression qui détectent et alertent de tout changement dans les plénums d'évacuation et de retour.
Self-adjusting germicidal UV light intensity - Our unique cross beam UV system has exclusive self-adjusting exposure capability to enable reproducible germicidal effectiveness with every use.
Bright work area with glass side walls and LED lights. SmartPort convenience easily pass tubing and wiring through sidewall to accommodate many applications needs.
Alarms, alerts, system self-checks and performance status are provided on a full-color touchscreen. Touchscreen and connectivity (available in select countries) - Built-in WiFi system is ready for cloud-based capabilities like remote equipment monitoring, secure data storage, collaboration tools and more. Digital Airflow Verification (DAVe) alerts, system self-checks and performance status are provided on the full-color touchscreen.
Certifications: EN 12469. The 1,2 m model has been certified to EN 12469 with the NF mark by LNE as well.