Imprimer
Étiquettes autocollantes en vinyle pour fils et câbles, M211 et M210
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
110927 110928
116-0623EA 44.1 EUR
116-0623 116-0624
Étiquettes autocollantes en vinyle pour fils et câbles, M211 et M210
Étiquettes
Étiquettes en vinyle auto-laminées avec un format transparent de 9,52 mm.
  • Excellente résistance à l'abrasion, à la salissure, à l'eau et à l'huile
  • Auto-extinguible
  • Finition mate
  • Pour les surfaces lisses et texturées/rugueuses