Imprimer
Étiquettes en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur, M211 et M210
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
142807 142794 142801 142810 142809 142808 142804 142806 142805 142802 142800 142799 142798 142797 142796 142795 142803 142811 139733 139732 139734 139735 139736 139737 139738 139739 139741 139742 139744 139745
BRDY142807EA 36.6 EUR
BRDY142807 BRDY142794 BRDY142801 811-0164 BRDY142809 BRDY142808 BRDY142804 BRDY142806 BRDY142805 BRDY142802 BRDY142800 116-0633 BRDY142798 116-0632 BRDY142796 811-0163 BRDY142803 BRDY142811 BRDY139733 BRDY139732 BRDY139734 BRDY139735 BRDY139736 BRDY139737 BRDY139738 BRDY139739 BRDY139741 BRDY139742 BRDY139744 BRDY139745
Étiquettes en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur, M211 et M210
Étiquettes
Ces étiquettes en vinyle B-595 adhèrent aux objets difficiles à faible énergie de surface, notamment : Les tuyaux en PVC, les boîtiers d'équipements moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces revêtues de poudre et les équipements en plastiques recyclés.
  • Durée de vie moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
  • Finition brillante
  • Pour les surfaces lisses et texturées/rugueuses
Le matériau B-595 adhère également aux surfaces très texturées, telles que les murs en bloc de béton d'escarbilles peints, le bois irrégulier fini, les plastiques texturés, les tuyaux bruts et les tuyaux à gaine en papier.