Imprimer
β-D-Glucopyrannoside de phényle ≥98.0% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J66885.14 J66885.06
J66885.14EA 342 EUR
J66885.14 J66885.06
β-D-Glucopyrannoside de phényle ≥98.0% (par HPLC)
β-D-Glucopyrannoside de phényle
A substrate used for the determination of D-glucosidase.
Formule: C₁₂H₁₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064089
Numéro CAS: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 98.0%
Optical Rotation (C=1 in Water 20 °C) –73 ±2 °C
Melting Point 170...176 °C