Imprimer
Balances semi-micro, série Pioneer PX®
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30478196 30478197 30480168 30480169 30485340 30485341
611-4369EA 3525 EUR
611-4369 611-4370 611-4396 611-4397 611-4398 611-4399
Balances semi-micro, série Pioneer PX®
Balances
La série de balances semi-micro Pioneer PX allie fonctionnalités de pesage essentielles et performances, offrant une précision et une répétabilité élevées pour les applications de base en laboratoire, dans l’industrie et l’enseignement. Les modèles PX sont économiques et conçus de manière intuitive pour une utilisation intelligente. Leur conception robuste comprend un boîtier inférieur en métal moulé, un sous-plateau en métal et un plateau de pesée en acier inoxydable pour une utilisation longue durée.
  • Grand angle de vision avec écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • L'écran 2 lignes fournit des informations supplémentaires ou des instructions à l'utilisateur.
  • Une barre antistatique (ABS à dissipation électrostatique permanente) offre un point de mise à la terre pratique.
  • Quatre touches d'accès rapide permettent une utilisation aisée de plusieurs modes de pesage.
  • Les applications incluent le pesage de base, le comptage de pièces, le pesage en pourcentage, le pesage dynamique et la détermination de la masse volumique.
  • Les ports RS232 et USB facilitent la connexion aux PC et aux automates.
Tous les modèles sont équipés d'une horloge temps réel avec données BPL/BPF intégrées, d'un verrouillage d'étalonnage, de filtres environnementaux et de réglages de luminosité personnalisables. Les modèles offrent des points d'étalonnage de la plage de mesure personnalisables, un menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel, des paramètres de communication et des options d'impression des données personnalisables, des identifiants de projet et d'utilisateur personnalisables, un indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, un indicateur de stabilité, quatre langues de fonctionnement et sont équipés d'un verrou de sécurité antivol.
Cette gamme est équipée d'un capteur de pesage MFR amélioré de nouvelle génération, de trois portes coulissantes en verre, d'une porte latérale amovible et d'une mise à niveau manuelle via un indicateur de niveau frontal et de quatre pieds réglables. Tous les modèles sont dotés d'un étalonnage interne automatique.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant