Imprimer
Étalons UV/Vis
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86124.001EA 147 EUR
86124.001 86125.001 86126.001 86127.001 86128.001 86129.001 86130.001
Étalons UV/Vis
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Pour l'étalonnage du spectrophotomètre selon la pharmacopée européenne (Ph. Eur.)
  • Analyse de l'absorption
  • Analyse de la résolution du spectre
  • Analyse de la diffusion de la lumière
  • Analyse de la précision des longueurs d'onde
Dans l'industrie pharmaceutique, la vérification régulière des spectrophotomètres UV/Vis selon la pharmacopée européenne est obligatoire. Dans toutes les autres industries, les chercheurs qui utilisent des spectrophotomètres UV/Vis et qui travaillent conformément aux exigences BPL, BPF, USP ou ISO doivent vérifier et qualifier leurs instruments régulièrement.