Imprimer
Amidon soluble 1% en solution aqueuse pour analyse volumétrique, pour les titrages iodométriques
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 54.8 EUR
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Amidon soluble 1% en solution aqueuse pour analyse volumétrique, pour les titrages iodométriques
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9