Imprimer
5(6)-TAMRA ≥97% (par CCM), Novabiochem®
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): TAMRA 5 and 6-isomer, Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide, 5(6)-Carboxy-tetramethylrhodamine, 9-[2,4(or 2,5)-Dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium inner salt
8.51030.8500 8.51030.8100
01-63-0134-500EA 450 EUR
01-63-0134-500 01-63-0134-100
5(6)-TAMRA ≥97% (par CCM), Novabiochem®
5(6)-TAMRA
5(6)-carboxytetramethylrhodamine (TAMRA; λex555 nm, λem 580 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides.
  • Supplied as a mixture of 5-and 6-isomers
  • Cost effective
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Poids moléculaire: 430.45 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16661194
Numéro CAS: 98181-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) Passes Test
Purity (TLC(011C)) ≥97%
Assay (HPLC, Area%) ≥95.0% (a/a)