Imprimer
Gants en nitrile, Showa 6110PF
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6110PFS 6110PFL 6110PFXL 6110PFXXL 6110PFM 6110PFXS
112-5637EA 31.7 EUR
112-5637 112-5639 112-5640 112-5641 112-5638 BEST6110PFXS
Gants en nitrile, Showa 6110PF
Gants
Ces gants jetables sont non poudrés et fabriqués en 100% nitrile avec Eco Best Technology®. Grâce à l’Eco Best Technology® de SHOWA, les gants sont totalement écologiques, les tests en laboratoire indiquant une décomposition à 82 % en 386 jours à peine.
  • Zéro protéine de latex de caoutchouc naturel
  • Manchette roulée
  • Diminution du risque d'allergies
  • Haute performance de protection
  • Ajustement et sensation de seconde peau
L'Eco Best Technology® (EBT) est une innovation révolutionnaire qui rend les gants entièrement biodégradables, sans affecter la durée de conservation ni sacrifier les performances. Lorsqu'ils sont mis en décharge, les micro-organismes consomment, métabolisent et décomposent les matériaux EBT en trois composés naturels : sol organique, méthane et dioxyde de carbone. Cela crée de l'engrais, sans laisser aucun déchet derrière.
Les applications typiques incluent : Les services publics, les services de nettoyage et d'entretien, les soins de santé, les produits pharmaceutiques, l'aménagement paysager, l'industrie alimentaire, l'automobile et l'agriculture.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Approuvé pour le contact alimentaire. Certifié GreenCircle. Résultats du test de biodégradation selon la norme ASTM D5526.
Cdt: Le distributeur est fabriqué à partir de 85% de carton recyclé, le carton extérieur est fabriqué à partir de 90% de matériaux recyclés.