Imprimer
Désinfectants, ClearKlens Tego® 2000 VT25
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7509461 100885537
DIVY7509461EA 436 EUR
DIVY7509461 141-1405
Désinfectants, ClearKlens Tego® 2000 VT25
Produits nettoyants Désinfectants
Désinfectant de surface très efficace, amphotère actif, avec activité antimicrobienne à large spectre, développé pour une utilisation en environnement stérile. 
  • Ready to use, 0,2 micron filtered, sterile filled and double-bagged
  • Validated HPLC and titration test methods available
  • Compatible with ClearKlens Cleansinald and ClearKlens Bi-Spore as a rotational process
  • Highly effective terminal disinfectant for food industry use
  • Effective in soft or hard water
Tego 2000 should be applied after surfaces have been thoroughly cleaned and rinsed. It can be used for disinfecting floors, walls, utensils and other food preparation equipment and is suitable for use in meat and poultry processors, snack foods, dairies, beverage plants and most other types of food processing operations.
Certifications: Testés selon EN 1276, EN 1650 et EN 13697
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.