Imprimer
VWR® pHenomenal® MD 8000 H Multi-Parameter Instruments, Handheld
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
665-0494EA 989 EUR
665-0494 665-0495 665-0496
VWR® pHenomenal® MD 8000 H Multi-Parameter Instruments, Handheld
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure numériques combinent six paramètres en un seul instrument : pH, mV, température, conductivité, oxygène dissous et turbidité. La technologie IDP optimise l'utilisation et facilite les mesures (recalibrage inutile en cas de changement d'appareil, et réglage des paramètres de l'appareil inutile). Les données mesurées contiennent le numéro de série, les paramètres et les données d'étalonnage.
  • Un canal de mesure universel
  • Reconnaissance de capteur numérique : le paramètre mesuré et les paramètres sont reconnus automatiquement
  • Adapté pour les sondes numériques intelligentes « IDP »
  • Convient pour des mesures avec une longueur de câble maximale de 100 mètres
  • 4500 points de mémoire
  • Affichage graphique noir et blanc et rétroéclairé facile à lire
  • Faible consommation d'énergie (jusqu'à 1000 heures de fonctionnement)
Informations de commande: Additional probes for other parameters can be added. Please contact your local Avantor sales office for further information on other electrodes available.
Informations de livraison: 665-0494 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, pH electrode pHenomenal IDP 7211 and USB cable.
665-0495 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl, conductivity cell IDP 761-C and USB cable.
665-0496 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, optical DO sensor OPOX11-3 and USB cable.