Imprimer
VWR® Micro Star 30R, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, réfrigérée
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
521-2574EA 6850 EUR
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, réfrigérée
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
La centrifugeuse réfrigérée compacte Micro Star 30R est une centrifugeuse croisée économique, polyvalente et facile à utiliser qui combine les caractéristiques d'une microcentrifugeuse à grande vitesse et d'une centrifugeuse polyvalente. Cette centrifugeuse silencieuse et silencieuse accueille des rotors pour microtubes (24×1,5/2,0 ml), microplaques et tubes coniques 15/50 ml ainsi qu'un rotor 16 places pour tubes 5 ml et un rotor oscillant pour six tubes de prélèvement sanguin. Idéal pour une utilisation dans les sciences de la vie, les laboratoires de biotechnologie et les laboratoires cliniques.
  • Plage de température de –9 à +40 °C avec fonction de pré-refroidissement
  • Max. vitesse: 31150 ×g (18000 min-1)
  • Minuterie de 10 secondes à 99,5 minutes ou en continu
  • Enregistre jusqu'à 100 programmes définis par l'utilisateur
  • Reconnaissance automatique du rotor, détection de balourd et fonction d'essorage rapide
  • Fluide frigorigène à faible GWP et CO2 émissions selon les normes UE valables à partir de 2020
  • Six rotors différents disponibles
Informations de commande: Les centrifugeuses Micro Star 30R sont disponibles sans rotor, permettant d'en choisir un librement; ou sous forme de lot comprenant un rotor pour microtubes RA 24/2 avec couvercle de rotor étanche aux aérosols.
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.