Imprimer
Étuves à vide, série VO
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VO29 VO49 VO101
466-0522EA 8000 EUR
466-0522 466-0531 466-0543
Étuves à vide, série VO
Étuves Étuves à vide
Des étuves sous vide fiables, puissantes et à rendement énergétique élevé, avec des étagères thermiques réglables séparément, qui sont chauffées directement, ce qui garantit un contrôle précis de la température et grâce à la régulation numérique de la pression, la charge de la chambre est non seulement séchée à grande vitesse mais aussi de manière extrêmement délicate dans ces appareils robustes. Idéal pour le séchage des denrées alimentaires, des cosmétiques, des granulés, des montres, des livres, des cartes de circuits imprimés, des composants électroniques ou des moules à injection. Tous les modèles sont équipés d'une porte en verre de sécurité avec une vitre intérieure pare-balles et un écran extérieur anti-éclats. Le boîtier extérieur est en acier inoxydable texturé tandis que la chambre intérieure est en acier inoxydable de haute qualité (DIN 1.4404) soudé hermétiquement.
  • Plage de température : Température ambiante minimale de +5 à +200 °C
  • Température mesurée individuellement par une sonde PT100 à quatre fils pour chaque étagère thermique
  • Protection intégrée par alarme de surchauffe et de sous-température 'AutoSafety', qui suit automatiquement la valeur de consigne dans une plage de tolérance prédéfinie
  • Plage de contrôle du vide : 5 to 1100 mbar
  • TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT avec deux écrans TFT
  • Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de profils via l'interface Ethernet ou le port USB
  • Module Premium en option (comprend une entrée de gaz inerte)
  • Module de pompage à vide en option avec régulation de vitesse intégrée, pompe à vide résistante aux produits chimiques
Chauffage et capteurs à multiples niveaux. Le chauffage direct intelligent via des étagères thermiques positionnables individuellement avec des capteurs séparés garantit des temps de chauffage et de traitement courts. Les circuits de régulation réagissent précisément aux différentes charges ou à l'humidité et maintiennent une température constante pendant le séchage sous vide. Grâce au contact direct entre la chaleur et la charge, il n'y a pratiquement aucune perte de chaleur. Chaque étagère thermique peut être calibrée individuellement. Temps de chauffage et de traitement considérablement réduits grâce à la régulation numérique de la pression qui assure un séchage sous vide rapide et soigné.
Les cycles sous vide innovants sont idéaux pour le séchage sous vide de grandes quantités de poudre ou de granulés - deux valeurs sous vide peuvent être réglées, la pression oscille dans des conditions contrôlées entre ces deux valeurs. De cette façon, une grande quantité d'air sec est admise en peu de temps, qui absorbe l'humidité et est immédiatement extraite par la pompe à vide.
La pompe à vide à vitesse contrôlée Memmert est automatiquement détectée par chaque étuve à vide VO et permet d'économiser environ 70% d'énergie. En cas de raccordement d'une autre pompe à vide ou d'une alimentation centrale à vide, le vide est contrôlé par des électrovannes.
Le document IQ avec les données des tests de fonctionnement spécifiques à l'appareil et la liste de contrôle OQ/PQ comme support pour la validation sont disponibles sur demande.
Informations de commande: Toutes les unités sont fournies sans étagère thermique. Veuillez les commander séparément ainsi que les accessoires tels que le module de pompe insonorisé, la pompe à vide et les options montées en usine. Veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local avant de passer votre commande.
Attention: * Variation de température à 160 °C/50 mbar (étagère thermique en aluminium).