Liquide gastrique simulé (sans enzyme) concentré pour une dilution à (NaCl 2 g/L), DILUT-IT® concentrat de milieu de dissolution, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
UN:
1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 1.9 - 2.1 g/l |
Assay, Sodium Chloride (NaC₁) (at 26x dilution) | 1.9 - 2.1 g/l |
pH at 25°C at 26x Dilution | 1.15 - 1.25 |
Does not contain enzyme |