Imprimer
Viscosimètres rotatifs, ROTAVISC
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10013828 10013829 10013826 10013827
531-1489EA 4040 EUR
531-1489 531-1490 531-1487 531-1488
Viscosimètres rotatifs, ROTAVISC
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
La série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle qualité.
  • Facile à utiliser, haute précision de mesure et vitesse constante.
  • Écran TFT pour un guide intuitif des menus
  • Plage de réglage du temps de 0,017 à 6000 min
  • Protection contre les surcharges et rotation à droite
  • Connexion PT100 pour capteur de température externe
Un niveau à bulle numérique permet également de régler correctement les conditions de démarrage et une fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.