Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté 100 ±4% (par UV/Vis)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066635 Numéro CAS: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |
Résultats des tests de spécification
Form | White powder |
Assay (UV/vis) | 100 ± 4% |
Reference Constants epsilonmax (pH 7, NRC) | 15.4 x 10³ |
Reference Constants epsilon260 (pH 7, DBR) | 15.4 x 10³ |
Reference Constants lambdamax (pH 7, NRC) | 259 nm |
Storage | -20°C in air-tight containers |
Spectral Ratio A250/A2 | 0.78 ± 0.03 |
Spectral Ratio A280/A260 | 0.16 ± 0.02 |