Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté 92+% (base substance sèche), Ultrapure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J18725.A1 J18725.A7
J18725.A1EA 113 EUR
J18725.A1 J18725.A7
D(+)-Maltose monohydraté 92+% (base substance sèche), Ultrapure
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Indice Merck: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Glucose Content (Dry Basis) ≤3.0%
Assay Maltose Content (Dry Basis) ≥92.0%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm