Imprimer
L-Arginine chlorhydrate 98.5-101.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine chlorhydrate, L(+)-Arginine chlorhydrate
J11500.A1 J11500.36
J11500.A1EA 258 EUR
J11500.A1 J11500.36
L-Arginine chlorhydrate 98.5-101.5%
L-Arginine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 210.66 g/mol
Point de fusion: 216 °C (déc.)
Densité: 1.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 14,00780
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 98.5 - 101.5%
Impurity Content, Organic Volatile Impurities Meets requirements
Impurity Content, Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.20%
Optical Rotation +21.4 - 23.6° (c=8 in 6 N HCl)
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content 16.5 - 17.1%
Residue on Ignition ≤0.10%
Thin Layer Chromatography Homogeneous
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm