Imprimer
L-Thréonine ≥98.5%, Ultrapure
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-ThréonineH-Thr-OH
J22290.22EA 132 EUR
J22290.22 J22290.A1
L-Thréonine ≥98.5%, Ultrapure
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119,12 g/mol
Point de fusion: 255 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥98.5%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation –26.7 to –29.1° (c=6 in H₂O)
pH (5%, H₂O) 5.0 to 6.5
Identification (FTIR) Conforms
Chloride Content ≤0.05%
Residue on Ignition ≤0.4%
Heavy Metals (Pb) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm