Imprimer
L(+)-Glutamine 98,5, ultrapure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Q, H-Gln-OH, Gln, Levoglutamide, (S)-(+)-Glutamine
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
J16285.A1EA 476 EUR
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
L(+)-Glutamine 98,5, ultrapure
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Poids moléculaire: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…186 °C
Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Indice Merck: 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤0.1%
Impurity content, Sulphate (SO₄) ≤0.028%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation 6.3° - 7.3° (c=4 in H₂O)
Trace Metal, Arsenic (As) ≤3 ppm
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤10 ppm