Imprimer
Hydrogel, GrowDex®
Marques : UPM Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100.103.005 100.103.010 100.103.305 100.103.905 900.102.002 100.103.002 900.102.001
100.103.005EA 160 EUR
100.103.005 100.103.010 100.103.305 100.103.905 900.102.002 100.103.002 900.102.001
Hydrogel, GrowDex®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
GrowDex® est un hydrogel écologique extrait de bouleaux et provenant de forêts gérées de manière responsable et durable. Prêt à l'emploi, il imite la matrice extracellulaire (MEC), en soutenant la croissance et la différenciation cellulaire avec des résultats homogènes. La polyvalence de GrowDex lui a permis d'être utilisé dans des applications allant de la culture cellulaire en 3D et de modèles d'organes-sur-puce à des études de libération de médicaments et de l'impression 3D. GrowDex est idéal pour ces applications et d'autres applications en raison de ses propriétés uniques.
  • Sans composé animal: Exempt de xéno-contaminants présentant des niveaux d'endotoxines non détectables, pH neutre et conditionnement dans une seringue facile d'utilisation pour plus de commodité
  • Prêt à l'emploi – Plus besoin de réticulation, gélification, sonication ou toute autre procédure avant utilisation. Il vous suffit de le mélanger au milieu de culture et aux cellules, de le répartir et d'incuber
  • Biocompatible: Le réseau nanofibrillaire permet une diffusion facile des petites molécules, comme les nutriments et l'oxygène pour la culture de cellules
  • Compatible avec la microscopie et l'imagerie, GrowDex n'est pas auto-fluorescent – Compatible avec les systèmes de microscope et d'imagerie cellulaire et utilisé pour la capture d'images en fond clair, contraste de phase ou fluorescence
  • Stable à température ambiante, stocké, expédié et utilisé à température ambiante. Plus besoin d'un transport coûteux à température régulée. Utilisation en système de manipulation de liquides pour l'automatisation des essais faisant intervenir des cellules
  • Lots uniformes: L'approvisionnement des matières premières, les procédures de production et le contrôle de la qualité garantissent que GrowDex est fabriqué de manière reproductive selon les normes les plus strictes
  • Viscosité ajustable par dilution avec du milieu de culture
Exempt de xéno-contaminants, GrowDex permet un contrôle total sur l'environnement de culture de cellules. Cette flexibilité a permis l'utilisation de GrowDex dans un large éventail d'essais de culture de cellules provenant de sources différentes, tels que des hépatocytes pour le criblage de médicaments in vitro ou des cellules dérivées de patients dans une étude de médecine personnalisée. D'autres exemples sont la formation d'organoïdes 3D, la toxicité, l'induction et le métabolisme des hépatocytes, la prolifération et différenciation, des cellules souches, la migration et l'invasion des cellules tumorales, l'excroissance et la formation de réseaux de neurites, cellules et biopsies spécifiques de patients, cellules cornéennes humaines, adénocarcinome pulmonaire, ostéoblastes et chondrocytes, mélanome, co-culture de divers types de cellules, médecine régénératrice et génie tissulaire.
GrowDase™ est un mélange purifié d'enzymes cellulases qui a été spécialement conçu pour décomposer la cellulose nanofibrillaire présente dans la matrice d'hydrogel GrowDex® en glucose soluble. Le processus est simple, l'enzyme est mélangée à l'échantillon et incubée à 37 °C jusqu'à ce que le GrowDex soit réduit en des sucres non toxiques. L'élimination enzymatique permet de récupérer efficacement les cellules de la matrice, tout en conservant leur structure 3D, ie. sphéroïde ou organoïde intacts et ne présente pas d'effet néfaste sur la viabilité ou la fonctionnalité cellulaire. La quantité de GrowDase requise pour la récupération des cellules dépend de la quantité de GrowDex (cellulose) présente dans l'échantillon. Un tube de GrowDase (2,5 ml) peut dégrader 5 ml de GrowDex. La récupération des cellules, organoïdes ou sphéroïdes pour un traitement en aval une fois qu'un essai sur cellules vivantes a été effectué peut être avantageuse pour de nombreuses études cellulaires. Des données complémentaires relatives aux expressions de gènes ou de protéines peuvent être générées ou les cellules peuvent être utilisées pour d'autres travaux expérimentaux, tels que des études de toxicité de doses.