Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥95% (base dye)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: ∼206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 2926 ADR: 4.1 II Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) | ≥95% |
Identification (FTIR) | Conforms |