Imprimer
(S)-(-)-Acide malique 99+% (par GC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
J18700.A1 J18700.36
J18700.A1EA 669 EUR
J18700.A1 J18700.36
(S)-(-)-Acide malique 99+% (par GC)
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
Poids moléculaire: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…106 °C
Densité: 1.6
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Indice Merck: 14,05707
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) -26.5 to -30.0°