Imprimer
Glycine 99+%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J16407.A1 J16407.A7 J16407.36
J16407.A1EA 151 EUR
J16407.A1 J16407.A7 J16407.36
Glycine 99+%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 1,595
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Indice Merck: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Assay (Unspecified) - Hydrolysable Substances Passes Test
Assay (Unspecified) - Readily Carbonisable Substances Passes Test
Chloride Content ≤50 ppm
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤50 ppm
lambda-max (UV-Vis) - (1 M, 1 cm ≤0.05) 260 nm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm