Imprimer
Acide L(+)-glutamique 98.5-101.5% (base substance sèche), Ultrapure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): E, Acide (S)-(+)-glutamique, Glu, H-Glu-OH
J16215.A1 J16215.C4
J16215.A1EA 96.2 EUR
J16215.A1 J16215.C4
Acide L(+)-glutamique 98.5-101.5% (base substance sèche), Ultrapure
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point de fusion: 189…192 °C (déc.)
Densité: 1,525
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Indice Merck: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Unspecified) - Dry Basis 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.1%
Optical Rotation (c=10 in 2 N HCl) 31.2° - 32.2°
Arsenic (As) ≤1.5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤1.5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm