Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté 0.5 M en solution aqueuse, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Filtré à 0,2 µm
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 50.5 EUR
J15694.AE J15694.AP
EDTA sel disodique dihydraté 0.5 M en solution aqueuse, Ultrapure pour la biologie moléculaire
EDTA sel disodique dihydraté
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Cdt: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM