Imidazole ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₄N₂ Point d'ébullition: 256 °C Point de fusion: 88…92 °C Densité: 1,03 g/cm³ Point éclair: 145 °C (293 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005183 Numéro CAS: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Indice Merck: 14,04912 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) | ≥98.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residual Water | ≤1.0% |
pKa (25 °C) | 6.95 ±0.15 |
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) | ≤10 ppm |
Trace Metal, Iron (Fe) | ≤30 ppm |