Imprimer
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 56.4 EUR
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formule: C₆H₁₄N₂
Point de fusion: 273 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191979
Numéro CAS: 39961-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥97,5