Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point de fusion: 39…40 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD08752568 Numéro CAS: 18595-12-5 |