Imprimer
VWR®, Milk Serological Pipettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-5851EA 95.8 EUR
612-5851 612-5852 612-5853 612-5854
VWR®, Milk Serological Pipettes
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS, transparentes, graduées, stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS (polystyrène à usage universel), et munies d’un filtre en PO (polyoléfine), conformément à la norme USP, classe VI.
  • Résistance à la température: -20 °C à +50 °C
  • Sans DNase / RNase, non pyrogène, non cytotoxique
  • Conformes à l’exigence BST/TSE, sans latex
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma SAL10-6
  • Graduations jaugées pour une distribution précise à ±2 %
  • Chaque produit comporte un numéro de lot imprimé à des fins de traçabilité
  • Fabriqués dans un environnement de salle de classe 100 000
  • Fabriqués conformément au système de gestion de la qualité EN ISO13485 et ISO9001
Utilisez la boîte distributrice pour une ouverture aisée.