Imprimer
Solution moussante pour le lavage des mains, Phago’derm sensitive
Fournisseur: PHAGOGENE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
65083 65085
PHAG65083EA 58.8 EUR
PHAG65083 PHAG65085
Solution moussante pour le lavage des mains, Phago’derm sensitive
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Solution moussante pour le lavage des mains, la toilette des patients et la douche préopératoire.
  • Ne dessèche pas la peau même en usage fréquent
  • Formulé pour minimiser les risques allergiques
  • Potentiel hydratant pendant 30 mins
  • Haute rinçabilité
Adapté pour les enfants de moins de 36 mois et femmes enceintes/allaitantes et hypoallergénique.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904