(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥99.0% (par HPLC), poudre blanche à blanc cassé, Novabiochem®
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₃H₂₅NO₆ Point de fusion: 143…150 °C |
Numéro MDL:
MFCD00037131 Numéro CAS: 71989-14-5 |
Résultats des tests de spécification
Colour Index (0.5 M in DMF) | ≤150 Hazen |
Identity (IR) | Passes Test |
Enantiomeric Purity | ≥99.8% (a/a) |
Purity (HPLC) | ≥99.0% (a/a) |
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) | ≤0.1% (a/a) |
Fmoc-ß-Ala-Asp (OtBu)-OH (HPLC) | ≤0.1% (a/a) |
Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH (HPLC) | ≤0.1% (a/a) |
Fmoc-Asp-OH (HPLC) | ≤0.1% (a/a) |
Assay Free Amino Acid (GC) | ≤0.2% |
Purity (TLC(011A)) | ≥98% |
Purity (TLC(0811)) | ≥98% |
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF) | Clearly Soluble |
Assay (Acidimetric) | ≥98.0% |
Water (K. F.) | ≤2.0% |
Ethyl Acetate (HS-GC) | ≤0.5% |
Acetate (IC) | ≤0.02% |