Imprimer
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 89.8 EUR
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (par HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formule: C₃₈H₃₂N₂O₅
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077049
Numéro CAS: 132388-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 96.0%