Imprimer
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine, N-a-Fmoc-O-t-butyl-L-serine, Fmoc-Ser(tBu)-OH, O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-serine
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 69.3 EUR
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (par HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formule: C₂₂H₂₅NO₅
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037127
Numéro CAS: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 97.5%