Imprimer
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H59169.06 H59169.14
H59169.06EA 90.8 EUR
H59169.06 H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (par HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Point de fusion: 83…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037135
Numéro CAS: 71989-18-9
EINECS: 276-253-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 97.5%