Imprimer
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85936.290EA 83.3 EUR
85936.290 85936.320
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point de fusion: –60,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD any Pesticide (as Lindane). max. 5 pg/ml