Imprimer
Chaussures de sécurité montantes antistatiques, à lacets, Sander XXT
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
769731/36 769731/37 769731/38 769731/39 769731/40 769731/41 769731/42 769731/43 769731/44 769731/45 769731/46 769731/47 769731/48 769731/35 769731/49
114-8435EA 97.9 EUR
114-8435 114-8436 114-8437 114-8438 114-8439 114-8440 114-8441 114-8442 114-8443 114-8444 114-8445 114-8446 114-8447 ELTN769731/35 ELTN769731/49
Chaussures de sécurité montantes antistatiques, à lacets, Sander XXT
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité montantes antistatiques, légères, sans métal et sans cuir, en microfibre hydrophobe et tissu Cordura® hydrophobe (résistant aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité Trainers.
  • Doublure textile à régulation thermique et respirante
  • Semelle intérieure remplaçable, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure intégrale en molleton antistatique ESD PRO noire
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection composite (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur : noir/rouge
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345 ; S3, SRC