Imprimer
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Emotion
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
761091/39 761091/40 761091/41 761091/42 761091/44 761091/37 761091/38 761091/43 761091/45 761091/46 761091/47 761091/48
114-8813EA 93.9 EUR
114-8813 114-8814 114-8815 114-8816 114-8818 114-8811 114-8812 114-8817 114-8819 114-8820 114-8821 114-8822
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Emotion
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques légères, de type vintage et décontracté, fabriquées dans le respect de l'environnement, en nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure remplaçable, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO beige
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible.
Couleur : beige
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345 ; S3, SRC